Learn More
2,3-O-isopropylidène-alpha-D-mannofuranoside de benzyle, Thermo Scientific™
Code produit 15457539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15457539 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66254.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane ou le DMSO
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 2,3-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranoside
CAS 20689-03-6
Couleur Blanc
Formule moléculaire C16H22O6
Numéro MDL MFCD02683277
Quantité 1 g
Synonyme benzyl 2,3-o-isopropylidene-alpha-d-mannofuranoside, benzyl 2,3-o-isopropylidene-, a-d-mannofuranoside, phenylmethyl 2,3-o-1-methylethylidene-, benzyl 3xi-2,3-o-1-methylethylidene-alpha-d-erythro-hexofuranoside, 1r-1-4r,6s,6ar-6-benzyloxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl ethane-1,2-diol
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform, dichloromethane or DMSO
Clé InChI NKCNUNUEQRYLNZ-MLQJFRMTSA-N
SMILES CC1(OC2C(O1)C(OC2C(CO)O)OCC3=CC=CC=C3)C
Nom IUPAC (1R)-1-[(3aR,4S,6R)-2,2-diméthyl-4-phénylméthoxy-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]éthane-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 310.346
CID PubChem 57370143
Poids de la formule 310.34
Forme physique Poudre