Learn More
2,3-O-isopropylidène-α-D-mannopentenofuranoside-6-aldéhyde de benzyle, TRC
Code produit 30331514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30331514 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30331514 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2813252.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 2,3-O-Isopropylidene-a-D-mannopentenofuranoside-6-ald
CAS 102854-75-1
Formule moléculaire C15H18O5
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H18O5/c1-15(2)19-12-11(8-16)18-14(13(12)20-15)17-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-8,11-14H,9H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)O[C@H](C=O)[C@@H]2O1
Nom IUPAC (3aS,4S,6S,6aS)-2,2-diméthyl-4-phénylméthoxy-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxole-6-carboddéol
Poids moléculaire (g/mol) 278.3
Poids de la formule 278.1154