Learn More
2-acétamido-4,6-O-benzylidène-2-désoxy-αD-glucopyranoside de benzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 13343-63-0 |
| Formule moléculaire | C22 H25 N O6 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-, Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-, α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy- (6CI), Phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-α-D-glucopyranoside, Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin, α-D-glucopyranoside deriv., Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside, Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-glucopyranoside |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H25NO6/c1-14(24)23-18-19(25)20-17(13-27-21(29-20)16-10-6-3-7-11-16)28-22(18)26-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,17-22,25H,12-13H2,1H3,(H,23,24)/t17-,18-,19-,20-,21?,22+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]1O)c4ccccc4 |
| Nom IUPAC | N-[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-8-hydroxy-2-phényl-6-phénylméthoxy-4,4a,6,7,8,8a-Hexhydropyrano[3,2-d][1, 3]dioxin-7-yl]acétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 399.44 |
| Poids de la formule | 399.1682 |