Learn More
2-acétamido-4,6-O-benzylidène-2-désoxy-αD-glucopyranoside de benzyle, TRC
Code produit 30343144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343144 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343144 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2110002G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
CAS 13343-63-0
Formule moléculaire C22 H25 N O6
Quantité 2 g
Synonyme α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-, Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-, α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy- (6CI), Phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-α-D-glucopyranoside, Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin, α-D-glucopyranoside deriv., Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside, Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Formule InChI InChI=1S/C22H25NO6/c1-14(24)23-18-19(25)20-17(13-27-21(29-20)16-10-6-3-7-11-16)28-22(18)26-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,17-22,25H,12-13H2,1H3,(H,23,24)/t17-,18-,19-,20-,21?,22+/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]1O)c4ccccc4
Nom IUPAC N-[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-8-hydroxy-2-phényl-6-phénylméthoxy-4,4a,6,7,8,8a-Hexhydropyrano[3,2-d][1, 3]dioxin-7-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 399.44
Poids de la formule 399.1682