Learn More
Benzyle 2-acétamido-4,6-O-benzylidène-2-désoxy-alpha-D-glucopyranoside
Code produit 15420687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420687 1 g 1g
15440687 500 mg 500mg
15430687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66981.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13343-63-0
Formule moléculaire C22H25NO6
Poids moléculaire (g/mol) 399.443
Numéro MDL MFCD00143679
Clé InChI NXGXFAKJUWEFEC-NVZUTRPHSA-N
Synonyme n-4ar,6s,7r,8r,8as-6-benzyloxy-8-hydroxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-7-yl acetamide, benzyl-2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-alpha-d-glcopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, n-4ar,6s,7r,8r,8as-6-benzyloxy-8-hydroxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-7-yl acetamide, maybridge1_006454, benzyl 2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-, a-d-glucopyranoside, phenylmethyl 2-acetylamino-2-deoxy-4,6-o-phenylmethylene-, 1-o-benzyl-n-acetyl-4-o,6-o-benzylidene-alpha-d-glucosamine, benzyl 2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-a-d-glcopyranoside, benzyl-2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-
CID PubChem 2735220
Nom IUPAC N-[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-8-hydroxy-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1C(C2C(COC(O2)C3=CC=CC=C3)OC1OCC4=CC=CC=C4)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
Point de fusion 256°C to 261°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 55951
Poids de la formule 399.44
Forme physique Cristalline
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.