Learn More
Éther benzylique 2-chloroéthylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl 2-Chloroethyl Ether |
| CAS | 17229-17-3 |
| Formule moléculaire | C9H11ClO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzyl 2-chloroethyl Ether, 1-(Benzyloxy)-2-chloroethane, 2-Benzyloxy-1-chloroethane, 2-Phenylmethyloxyethyl Chloride, Benzyl 2-Chloroethyl Ether, NSC 11269, alpha-(2-Chloroethoxy)toluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11ClO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| SMILES | ClCCOCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-chloroéthoxyméthylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.64 |
| Poids de la formule | 170.0498 |