Learn More
Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate |
| CAS | 890-98-2 |
| Formule moléculaire | C15H14O3 |
| Numéro MDL | MFCD00021856 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)C(O)C2=CC=CC=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |