Learn More
(2R,3S)-(-)-6-oxo-2,3-diphényl-4-morpholinecarboxylate de benzyle, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10204574 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10204574 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10204574 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398660010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl (2R, 3S)-(-)-6-oxo-2, 3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
CAS 100516-54-9
Point de fusion 205°C to 207°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C24H21NO4
Numéro MDL MFCD00074958
Quantité 1 g
Synonyme 2r,3s-benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, benzyl 2r,3s---6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate, 2r,3s-n-cbz-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, 2r,3s---n-z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine, benzyl 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate, pubchem18045, 2r,3s-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
Clé InChI HECRUWTZAMPQOS-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC(=O)OC(C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC benzyl 6-oxo-2,3-diphenylmorpholine-4-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 387.44
CID PubChem 981238
Poids de la formule 387.43
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl (2R,3S)-(-)-6-oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.