Learn More
(2S)-2-carbobenzyloxyamino-6-hydroxyhexanoate de benzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl (2S)-2-carbobenzyloxyamino-6-hydroxyhexanoate |
| CAS | 84246-49-1 |
| Formule moléculaire | C21 H25 N O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H25NO5/c23-14-8-7-13-19(20(24)26-15-17-9-3-1-4-10-17)22-21(25)27-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-6,9-12,19,23H,7-8,13-16H2,(H,22,25)/t19-/m0/s1 |
| SMILES | OCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | benzyl (2S)-6-hydroxy-2-(phénylméthoxycarbonateylamino)Hexanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 371.43 |
| Poids de la formule | 371.1733 |