Learn More
Éther benzylique 3-bromopropyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10715925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10715925 1 g Flacon en verre 1g
10453384 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10715925 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399130010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 54314-84-0 | C10H13BrO | 229.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54314-84-0
Formule moléculaire C10H13BrO
Poids moléculaire (g/mol) 229.12
Numéro MDL MFCD00134570
Clé InChI PSUXTZLDBVEZTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropoxy methyl benzene, 3-bromopropylbenzyl ether, 3-benzyloxy-1-bromopropane, 3-benzyloxy propyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy methyl, 1-3-bromopropoxy methyl benzene, benzyl3-bromopropylether
CID PubChem 2776064
Nom IUPAC 3-Bromopropoxyméthylbenzène
SMILES BrCCCOCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 3-bromopropyl ether
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.2980g/mL
Point d’ébullition 130°C to 132°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.298
Poids de la formule 229.11
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl 3-bromopropyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.