Learn More
3-hydroxyphénylacétate de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450548 5 g 5g
11440548 1 g 1g
11460548 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24679.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 295320-25-1 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 295320-25-1
Formule moléculaire C15H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Numéro MDL MFCD04039768
Clé InChI ALFOBMRIXXPJLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 3-hydroxyphenylacetate, benzyl 2-3-hydroxyphenyl acetate, acmc-20alpo, benzyl-3-hydroxyphenylacetate, 3-hydroxyphenylacetic acid benzyl ester, phenylmethyl 2-3-hydroxyphenyl acetate, 3-hydroxy-phenyl-acetic acid benzyl ester
CID PubChem 7016416
Nom IUPAC benzyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate
SMILES OC1=CC=CC(CC(=O)OCC2=CC=CC=C2)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 3-hydroxyphenylacetate
Point de fusion 79°C to 81°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 242.27
Pourcentage de pureté 98%