Learn More
Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10678945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10678945 10 g 10g
10265524 5 g 5g
10613645 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10678945 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM07871EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 78818-15-2
Formule moléculaire C12H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 234.255
Clé InChI BAHFPJFBMJTOPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzyloxycarbonylpiperazin-2-one, 1-cbz-3-oxopiperazine, 4-benzyloxycarbonyl-2-piperazinone, 4-cbz-piperazinone, 1-z-3-oxopiperazine, 4-cbz-piperazin-2-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, phenylmethyl ester, 3-oxopiperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, benzyl 3-oxotetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, phenylmethyl 3-oxopiperazinecarboxylate
CID PubChem 736777
Nom IUPAC benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CC(=O)N1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 234.25
Pourcentage de pureté 97%