Learn More
benzyl ((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-hydroxyéthoxy)-2,2-diméthyltétrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)carbamate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl ((3aS,4R,6S,6aR)-6-(2-Hydroxyethoxy)-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d][1,3]dioxol-4-yl)carbamate |
| CAS | 274693-54-8 |
| Formule moléculaire | C18H25NO6 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H]2[C@@]3([H])[C@@](OC(C)(C)O3)([H])[C@@H](OCCO)C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 351.39 |
| Poids de la formule | 351.1682 g/mol |
| Pourcentage de pureté | >95% (HPLC) |