Learn More
Benzyl 4-[amino(thiocarbonyl)]pipéridine-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10481874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10481874 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10481874 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08071CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-[amino(thiocarbonyl)]piperidine-1-carboxylate
CAS 167757-46-2
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C14H18N2O2S
Numéro MDL MFCD09702422
Quantité 250 mg
Synonyme benzyl 4-amino thiocarbonyl piperidine-1-carboxylate, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-cbz protected, benzyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, benzyl4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, benzyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-piperidinecarboxylicacid,4-aminothioxomethyl-,phenylmethyl ester
Clé InChI NOXHDLSQVLNVJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1C(=S)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Nom IUPAC 4-carbamothioylpipéridine-1-carboxylate de benzyle
Poids moléculaire (g/mol) 278.37
CID PubChem 18969329
Poids de la formule 278.37
Pourcentage de pureté 97%