Learn More
Benzyle 4-(aminocarbonyle)tétrahydro1-(2H)-pyridinecarboxylate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10780174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10780174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10780174 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00094DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS 167757-45-1
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C14H18N2O3
Numéro MDL MFCD01568760
Quantité 1 g
Synonyme benzyl 4-aminocarbonyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-piperidinecarboxamide, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxamide, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-aminocarbonyl-, phenylmethyl ester, 4-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester, n-z-isonipecotinamide, n-z-isonepocotinamide, buttpark 7550-02, ksc532o5b, 1-n-cbz-piperidine-4-carboxyamide
Clé InChI UNJWOPBEKPMSGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCC1C(=O)N)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Nom IUPAC Benzyle 4-carbamoylpipéridine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 262.309
CID PubChem 2776131
Poids de la formule 262.31
Pourcentage de pureté 95%