Learn More
Benzyl 4-(bromométhyl)tétrahydro1-(2H)-pyridinecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10191252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10191252 250 mg 250mg
10242972 1 g 1g
10392055 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10191252 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC07508CB
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 159275-17-9
Formule moléculaire C14H18BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 312.207
Numéro MDL MFCD02681989
Clé InChI XJHKDSZGAWXUTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-bromomethyl piperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-cbz-4-bromomethyl piperidine, n-cbz-4-bromomethyl piperidine, phenylmethyl 4-bromomethyl piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-bromomethyl-, phenylmethyl ester, benzyloxycarbonylbromomethylpiperidine, n-benzyloxycarbonyl-4-bromomethyl piperidine, benzyl 4-bromoethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, benzyl 4-bromomethyl tetrahydro-1 2h pyridinecarboxylate
CID PubChem 2776274
Nom IUPAC Benzyle 4-(bromométhyle)pipéridine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CCC1CBr)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-(bromomethyl)tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 312.21
Pourcentage de pureté 97%