Learn More
Cétone de 4-bromophényle de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469687 5 g 5g
11459687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22159.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2001-29-8 | C14H11BrO | 275.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2001-29-8
Formule moléculaire C14H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 275.145
Numéro MDL MFCD00016331
Clé InChI MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj
CID PubChem 519738
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)-2-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-bromophenyl ketone
Point de fusion 109°C to 112°C
Quantité 5 g
Beilstein 2211322
Poids de la formule 275.14
Pourcentage de pureté 98%