Learn More
4-bromophényl cétone de benzyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10158152 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10158152 5 g Flacon en verre -
10230013 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10158152 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 381890050
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2001-29-8 | Molecular Formula: C14H11BrO | Molecular Weight: 275.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2001-29-8
Formule moléculaire C14H11BrO
Poids moléculaire (g/mol) 275.14
Numéro MDL MFCD00016331
Clé InChI MOSIKPSTRPODHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-bromophenyl ketone, 1-4-bromophenyl-2-phenylethanone, 4'-bromo-2-phenylacetophenone, 4-bromodeoxybenzoin, 4-bromodesoxybenzoin, 1-4-bromophenyl-2-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-bromophenyl-2-phenyl, 1-4-bromophenyl-2-phenylethan-1-one, acmc-1chtj
CID PubChem 519738
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)-2-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-bromophenyl ketone
Point de fusion 109°C to 112°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2COC6H4Br
Quantité 5 g
Poids de la formule 275.14
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl 4-bromophenyl ketone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.