Learn More
benzyl4-bromopipéridine-1-carboxylate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate |
| % min. CAS | 95.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Densité | 1.3740g/mL |
| Point d’ébullition | 144°C (0.3 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Gravité spécifique | 1.374 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Benzyl 4-bromopiperidine-1-carboxylate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.