Learn More
Benzyl 4-bromotétrahydro1-(2H)-pyridinecarboxylate, ≥97 %, Maybridge
Code produit 10460734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10460734 5 g 5g
10334092 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10460734 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC07510DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 166953-64-6
Formule moléculaire C13H16BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 298.18
Numéro MDL MFCD02681990
Clé InChI BFWKSPOSMPKTSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-bromotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-cbz-4-bromo-piperidine, 4-bromo-n-z-piperidine, 4-bromopiperidine, n-cbz protected, 1-cbz-4-bromopiperidine, benzyl4-bromopiperidine-1-carboxylate, benzyl 4-bromo-1-piperidinecarboxylate, pubchem16157, buttpark 9350-52, 4-bromo-n-cbz piperidine
CID PubChem 2776275
Nom IUPAC 4-bromopipéridine-1-carboxylate de benzyle
SMILES C1CN(CCC1Br)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-bromotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.374g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 298.18
Pourcentage de pureté 97%