Learn More
Cétone de benzyl 4-chlorophényl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498516 25 g 25g
11488516 5 g 5g
11408526 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498516 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15959.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1889-71-0 | C14H11ClO | 230.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1889-71-0
Formule moléculaire C14H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 230.69
Numéro MDL MFCD00016342
Clé InChI DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by
CID PubChem 233840
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)-2-phényléthanone
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Point de fusion 103°C to 107°C
Quantité 25 g
Beilstein 976443
Poids de la formule 230.69
Pourcentage de pureté 98%