Learn More
4-fluorophénylcétone de benzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone |
| CAS | 347-84-2 |
| Formule moléculaire | C14 H11 F O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4’-Fluoro-2-phenylacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H11FO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2 |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 1-(4-fluorophényl)-2-phényléthanidine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.23 |
| Poids de la formule | 214.0794 |