Learn More
4-fluorophénylcétone de benzyle, TRC
Code produit 30339361
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339361 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339361 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2797855G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-Fluorophenyl Ketone
CAS 347-84-2
Formule moléculaire C14 H11 F O
Quantité 5 g
Synonyme 4’-Fluoro-2-phenylacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C14H11FO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
Nom IUPAC 1-(4-fluorophényl)-2-phényléthanidine
Poids moléculaire (g/mol) 214.23
Poids de la formule 214.0794