Learn More
Benzyle 4-hydroxybenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449263 10 g 10g
11459263 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11735.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 94-18-8 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-18-8
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.25
Numéro MDL MFCD00016471
Clé InChI MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzylparaben, benzyl p-hydroxybenzoate, nipabenzyl, parosept, benzyl paraben, benzyl parasept, benzyl tegosept, solbrol z, benzyl-parasept, p-hydroxybenzoic acid benzyl ester
CID PubChem 7180
ChEBI CHEBI:34571
Nom IUPAC Benzyle 4-hydroxybenzoate
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 110°C to 114°C
Quantité 10 g
Beilstein 2115995
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 99%