Learn More
Benzyl 4-Hydroxybenzoate (Parabène de benzyle), TRC
Code produit 30008265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008265 100 mg 100mg
30005081 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008265 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB288575100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-18-8
Formule moléculaire C14 H12 O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.24
Synonyme Benzoic acid, p-hydroxy-, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Benzyloxycarbonyl)phenol, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, 4-Hydroxybenzoic acid, phenylmethyl ester, Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzyl 4-hydroxylbenzoate, Benzyl Parasept, Benzyl Tegosept, Benzyl p-hydroxybenzoate, Benzylparaben, NSC 8080, Nipabenzyl, POB-BZ, Parosept, Solbrol Z, p-Hydroxybenzoic acid benzyl ester
Nom IUPAC benzyl 4-hydroxybenzoate
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)OCc2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-Hydroxybenzoate (Benzyl Paraben)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2
Poids de la formule 228.0786
Pourcentage de pureté >95%