Learn More
Acétate de benzyl (4-hydroxyphényl), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl (4-Hydroxyphenyl)acetate |
| CAS | 27727-37-3 |
| Formule moléculaire | C15H14O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 4-Hydroxy-benzeneacetic Acid Phenylmethyl Ester, (p-Hydroxyphenyl)acetic Acid Benzyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O3/c16-14-8-6-12(7-9-14)10-15(17)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,16H,10-11H2 |
| SMILES | Oc1ccc(CC(=O)OCc2ccccc2)cc1 |
| Nom IUPAC | 2-(4-hydroxyphényl)acétate de benzyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 242.27 |
| Poids de la formule | 242.0943 |