Learn More
Benzyl 4-hydroxytétrahydro1-(2H)-pyridinecarboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10703633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703633 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10661683 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10703633 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00787CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 95798-23-5
Formule moléculaire C13H17NO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.28
Numéro MDL MFCD01863722
Clé InChI JKIUUDJOCYHIGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 4-hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-cbz-4-hydroxypiperidine, n-cbz-4-hydroxy-1-piperidine, benzyl 4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, n-benzyloxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-hydroxy-, phenylmethyl ester, n-cbz-4-hydroxypiperidine, n-benzyloxycarbonyl piperidin-4-ol, 4-hydroxypiperidine, n-cbz protected, 4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
CID PubChem 2794620
Nom IUPAC benzyl 4-hydroxypipéridine-1-carboxylate
SMILES OC1CCN(CC1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 4-hydroxytetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
% min. CAS 97.0
Densité 1.554g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 235.28
Pourcentage de pureté 97%