Learn More
5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate de benzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324805
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11324805 1 g 1g
11334805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11324805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17859.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32016-28-7 | C11H11N3O2 | 217.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32016-28-7
Formule moléculaire C11H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.23
Numéro MDL MFCD03426023
Clé InChI QBEUXDWEKIOSIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, benzyl 3-amino-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-20alpl, phenylmethyl 5-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid benzyl ester, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 3-amino-, phenylmethyl ester
CID PubChem 4360500
Nom IUPAC 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate de benzyle
SMILES NC1=C(C=NN1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 121°C to 123°C
Quantité 1 g
Beilstein 791498
Poids de la formule 217.23
Pourcentage de pureté ≥98%