Learn More
Benzyl 6-hydroxynicotinate, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11474827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474827 5 g 5g
11484827 25 g 25g
11494827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21807.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 191157-01-4
Formule moléculaire C13H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 229.235
Numéro MDL MFCD02683072
Clé InChI HGBIRINXNOIQIR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl 6-hydroxynicotinate, benzyl 6-hydroxypyridine-3-carboxylate, acmc-1byee, benzyl 6-hydroxy-nicotinate, 6-hydroxynicotinic acid benzyl ester, phenylmethyl 6-hydroxy-3-pyridinecarboxylate, phenylmethyl 6-hydroxypyridine-3-carboxylate, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo-, phenylmethyl ester
CID PubChem 7023014
Nom IUPAC benzyle 6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CNC(=O)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl 6-hydroxynicotinate
Point de fusion 178°C to 181°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 229.24
Pourcentage de pureté 99%