Learn More
Acétate de benzyle, +99 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10274700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10274700 1 L 1L
10020550 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10274700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 140-11-4 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-11-4
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Clé InChI QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Acétate de benzyle
SMILES CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl acetate
Point de fusion -51.0°C
Densité 1.0550 g/mL
Point d’ébullition 214.0°C
Point d’éclair 102°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2C6H5
Indice de réfraction 1.5010 to 1.5030
Quantité 1 L
Beilstein 06, 435
Merck Index 15, 1126
Gravité spécifique 1.055
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 1.5 g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Poids de la formule 150.18
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Benzyl acetate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.