Learn More
Acétate de benzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475467 2500 g -
11465467 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23472.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 140-11-4 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Benzyl acetate can be used as a high boiling point solvent in coatings, like ink coating, binding agent and paint remover. It is used in soap and other chemical essences and has the effect of promote in floral and fantasy essences in jasmine, white orchid, fragrant plantain lily, gekkakou, narcissus and other essences. It is a plasticizer for ionophore membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de benzyle peut être utilisé comme solvant à point d’ébullition élevé dans les revêtements, comme les revêtements d’encre, les liants et les décapants pour peinture. Il est utilisé dans le savon et d’autres essences chimiques et a pour effet de promouvoir dans les essences florales et fantaisistes du jasmin, de l’orchidée blanche, du lis de plantain parfumé, du gekkakou, des narcissus et d’autres essences. C’est un plastifiant pour les membranes ionophores.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 3,1 g/l.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-11-4
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00008712
Clé InChI QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetic acid benzyl ester, benzyl ethanoate, acetic acid, phenylmethyl ester, phenylmethyl acetate, acetic acid, benzyl ester, alpha-acetoxytoluene, phenylmethyl ethanoate, acetoxymethyl benzene, benzylester kyseliny octove, caswell no. 081ea
CID PubChem 8785
ChEBI CHEBI:52051
Nom IUPAC Acétate de benzyle
SMILES CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl acetate
Point de fusion -51°C
Densité 1.053
Point d’ébullition 205°C to 207°C
Point d’éclair 95°C (203°F)
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.502
Quantité 2500 g
Beilstein 1908121
Merck Index 14,1123
Informations sur la solubilité Soluble in water 3.1g/L.
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Benzyl acetate
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl acetate