Learn More
Acétate de benzyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzyl acetate |
| CAS | 140-11-4 |
| Formule moléculaire | C9 H10 O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Acetic acid, benzyl ester (6CI,8CI), Benzyl alcohol, acetate (6CI), (Acetoxymethyl)benzene, Benzyl acetate, Benzyl ethanoate, NSC 4550, Phenylmethyl acetate, α-Acetoxytoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Acétate de benzyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.17 |
| Poids de la formule | 150.0681 |