Learn More
Acétoacétate de benzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl Acetoacetate |
| CAS | 5396-89-4 |
| Formule moléculaire | C11H12O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Oxobutanoic Acid Benzyl Ester, 3-Oxobutanoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-Oxobutyric Acid Benzyl Ester, Benzyl 3-Oxobutanoate, Benzyl 3-Oxobutyrate, Benzyl Acetoacetate, Benzyl Acetylacetate, NSC 4391, Phenylmethyl 3-Oxobutanoate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12O3/c1-9(12)7-11(13)14-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | benzyle 3-oxobutanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.21 |
| Poids de la formule | 192.0786 |