Learn More
Acrylate de benzyle, 97 %, stab. avec ≈ 150 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369268 50 g 50g
11366199 10 g 10g
11359268 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043204.18
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Préparation de polyacrylates à indice de réfraction élevé
Preparation of high refractive index polyacrylates.Benzyl acrylate is used in the preparation of heptanoic acid benzyl ester. It is used to prepare polybenzylacrylate using azobisisobutyronitrile as initiator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2495-35-4
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00048147
Clé InChI GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl acrylate, benzylacrylate, 2-propenoic acid, phenylmethyl ester, sartomer sr 432, acrylic acid, benzyl ester, acrylic acid benzyl ester, phenylmethyl prop-2-enoate, benzyl 2-propenoate, fancryl fa-bza, acrylic acid benzyl
CID PubChem 75617
Nom IUPAC Prop-2-énoate de benzyle
SMILES C=CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl acrylate
Note relative au nom Stabilized with ≈150ppm 4-methoxyphenol
Couleur Incolore
Densité 1.06 g/mL
Point d’ébullition 111°C (8 mmHg)
Formule linéaire C6H5CH2CO2CH=CH2
Indice de réfraction 1.518
Quantité 50 g
Numéro UN UN3082
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents and water.
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide