Learn More
Acrylate de benzyle (stabilisé avec 50 ppm de MEHQ), TRC
Code produit 30348445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348445 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1969755G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Acrylate
CAS 2495-35-4
Formule moléculaire C10H10O2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Propenoic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl 2-Propenoate, Acrylic Acid Benzyl Ester, Fancryl FA-BZA, FA-BZA, NSC 20964, SR 432, Sartomer SR 432, V 160, V 180, Viscoat 160
Formule InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
SMILES C=CC(=O)OCc1ccccc1
Nom IUPAC prop-2-énoate de benzyl
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Poids de la formule 162.0681