Learn More
Alcool de benzyle, 98+ %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10721244 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10721244 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
10731244 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10721244 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396880010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    339.00€ / 1L
    Économisez 11.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
Note relative au nom Extra Dry
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -15.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0440g/mL
Point d’ébullition 205.0°C
Point d’éclair 96°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C6H5CH2OH
Indice de réfraction 1.5380 to 1.5410
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.05% max.
Merck Index 15, 1127
Gravité spécifique 1.044
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Viscosité 6.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Extra sec
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.