Learn More
Alcool benzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302096 2500 g 2.50kg
11382086 250 g 250g
11392086 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11302096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03292.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.00€
    81.65€ / 2.5kg
    Économisez 8.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Benzyl alcohol is widely used as a solvent for the dielectrophoretic reconfiguration of nanowires, inks, paints, lacquers and epoxy resin coatings and as a precursor to a variety of esters used in soaps, perfumes and flavoring. It is employed as a local anesthetic which reduces the pain associated with lidocaine injection. It has a various applications in baby products, bath products, soaps and detergents, eye makeup, blushers, cleansing products, make up products as well as hair, nail and skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool benzylique est largement utilisé comme solvant pour la reconfiguration diélectrophorétique des nanofils, encres, peintures, laques et revêtements de résine époxy et comme précurseur de divers esters utilisés dans les savons, les parfums et les arômes. Il est utilisé comme anesthésique local aux fins de diminution de la douleur associée à l’injection de lidocaïne. Il a diverses applications dans les produits pour bébés, les produits de bain, les savons et les détergents, le maquillage pour les yeux, les fards, les produits de démaquillage, les produits de maquillage ainsi les que les produits pour les cheveux, les ongles et les produits de soins de la peau.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du benzène, du méthanol, du chloroforme, de l’éthanol, de l’acétone et de l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
Point de fusion -15°C
Densité 1.045
Point d’ébullition 205°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.54
Quantité 2500 g
Beilstein 878307
Merck Index 14,1124
Informations sur la solubilité Misicible with water,benzene,methanol,chloroform,ethanol,acetone and ether.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99%