Learn More
Alcool benzylique, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350866 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11350866 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10330494 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11350866 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391220025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    172.00€ / 2.5L
    Économisez 16.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
Alcalinité 0.002 meq/g max.
Acidité 0.001 meq/g max.
Point de fusion -15,0°C
Densité 1.0440g/mL
Point d’ébullition 205.0°C
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OH
Indice de réfraction 1.5380 to 1.5410
Quantité 2.5 L
Merck Index 15, 1127
Gravité spécifique 1.044
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,acetone,chloroform,,dmf and methylene chloride
Viscosité 6.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl alcohol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.