Learn More
Alcool benzylique, pour analyse ACS, qualité réactif, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11436281 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11436281 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11436281 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219388280
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
ACS grade chemical reagent for research and laboratory use.
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
CAS 100-51-6
Couleur Incolore
Densité 1,0442 g/cm3 à 22,5 °C
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Formule moléculaire C7H8O
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Quantité 100 mL
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Phénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Poids de la formule 108.13
Qualité Réactif
Forme physique Liquide