Learn More
Alcool benzylique, MP Biomedicals™
Code produit 11446281 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11446281 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11446281 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219388290
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Alcool benzylique de qualité réactif ACS, liquide limpide
  • Il peut être utilisé pour la benzylation du toluène.
  • L'alcool benzylique (BnOH) est un alcool primaire monoaromatique largement utilisé comme solvant et intermédiaire dans les formulations cosmétiques, les industries pharmaceutiques et des arômes/parfums.
  • Elle présente des propriétés bactériostatiques.
  • La méthode industrielle de synthèse consiste en l'hydrolyse alcaline du chlorure de benzyle.
  • Les études conformationnelles par calculs ab initio montrent une conformation gauche cis autour du groupe alcoolique.
Spécification
CAS 100-51-6
Point de fusion °C à 15,3 °C (littérature)
Couleur ≤20 (APHA)
Densité 1,0442 g/cm3 à 22,5 °C (litt.)
Point d’ébullition 205,4 °C (à 1013 hPa (Littérature))
Point d’éclair 204.8 °F/96 °C (litt.)
Notes de pourcentage du dosage 0.999
Formule moléculaire C7H8O
Indice de réfraction 0,03 hPa à 20 °C ; 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C) (litt.)
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Quantité 500 mL
Beilstein 878307
Synonyme Benzene Carbinol, Benzenemethanol, Benzoyl Alcohol, Hydroxytoluene
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Phénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Densité de vapeur 3,7 (contre l’air) (litt.)
Tension de vapeur 0,03 hPa à 20 °C ; 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C) (litt.)
Qualité Réactif ACS
Forme physique Liquide