Learn More
Alcool benzylique, N.F., J.T. Baker™
Code produit 15538514 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15538514 4 L Flacon en verre ambré à col étroit 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538514 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 904003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.89€
    732.07€ / 4L
    Économisez 150.82€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Alcohol
CAS 100-51-6
Point d’éclair 93,00 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Formule moléculaire C7H8O
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Quantité 4 L
Gravité spécifique 1L = 1.05kg
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Nom IUPAC Phénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Poids de la formule 108.14
Qualité NF
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl Alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl alcohol