Learn More
Alcool benzylique, puriss., 99 à 100,5 % (GC), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15642500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15642500 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15632500 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15642500 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 241226X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    443.85€ / 6 pièces
    Économisez 96.15€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., NF, 99-100,5 % (GC)
  • Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Alcohol
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP, NF
Plage d’ébullition 203° à 205 °C (litt.)
Point de fusion -16 °C à -13 °C
Densité 1,045g/mL à 25 °C
Point d’éclair 96 °C (204,8 °F)
Résidus d’allumage ≤0,005 % (en SO4)
Température d’allumage 817 °F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OH
Quantité 6 x 1 L
Numéro UN UN3334
Beilstein 878307
Densité de vapeur 3.7 (contre l’air)
Poids de la formule 108,14g/mol
Tension de vapeur 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C)
Pourcentage de pureté 99 à 100,5 % (GC)
Qualité puriss.
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302+H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.