Learn More
Alcool benzylique, Puriss. p.a., Réactif ACS, ≥99,0 % (GC), Solstice
Code produit 15641270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
4 pièces
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15641270 500 mL Flacon en verre 500mL
15631270 4 x 25 mL Flacon en verre 4 pièces
15621270 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15641270 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 13160500ML
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,0 % (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Alcohol
Note relative au nom Réactif ACS
Point de fusion -15,4 °C
Couleur Incolore
Densité 1,045g/mL à 25 °C
Point d’ébullition 203 °C à 205 °C
Point d’éclair 96 °C (204,8 °F)
Résidus d’allumage ≤0,005 % (en SO4)
Température d’allumage 817 °F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OH
Indice de réfraction n20/D 1.539(litt.)
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3334
Beilstein 878307
Densité de vapeur 3.7 (contre l’air)
Poids de la formule 108,14g/mol
Tension de vapeur 3,75 mmHg (77 °C), 13,3 mmHg (100 °C)
Pourcentage de pureté ≥99,0 % (GC)
Qualité puriss. p.a.
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: benzyl alcohol