Learn More
Alcool benzylique, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Code produit 15680980 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
20L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15680980 100 mL Flacon en verre 100mL
15620990 500 mL Flacon en verre 500mL
15690980 1 L Flacon en verre 1L
15600990 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15610990 20 L Boîte en acier inoxydable 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15680980 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 108006100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-51-6
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00004599,MFCD03792087
Clé InChI WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
CID PubChem 244
ChEBI CHEBI:17987
Nom IUPAC Phénylméthanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Benzyl Alcohol
Point de fusion -15.4°C
Couleur Incolore
Densité 1.045g/mL at 25°C
Point d’ébullition 205.3°C
Point d’éclair 96°C (204.8°F)
Température d’allumage 817°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OH
Indice de réfraction n20/D 1.539(lit.)
Quantité 100 mL
Numéro UN UN3334
Beilstein 878307
Densité de vapeur 3.7 (vs air)
Poids de la formule 108.14g/mol
Tension de vapeur 3.75mmHg (77°C), 13.3mmHg (100°C)
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus
Forme physique Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Faresætning
  • H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sikkerhedssætning
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.