Learn More
Alcool benzylique, TRC
Code produit 30449630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449630 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449630 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT536635500G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl alcohol
CAS 100-51-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H8 O
Quantité 500 g
Synonyme Benzyl alcohol (8CI), (Hydroxymethyl)benzene, Benzenecarbinol, Benzylic alcohol, NSC 8044, Phenylcarbinol, Phenylmethanol, Phenylmethyl alcohol, Sunmorl BK 20, TB 13G, α-Hydroxytoluene, α-Toluenol
Formule InChI InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
SMILES OCc1ccccc1
Nom IUPAC Phénylméthanol
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Poids de la formule 108.0575
Pourcentage de pureté >95