Learn More
Alcool benzylique, conforme aux normes internationales/GMP, Greenfield
Code produit 30286187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
55 gal
Boîtier 4x4L
Conditionnement:
16L
208.20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30286187 55 gal 208.20L
30286180 Boîtier 4x4L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30286187 Fournisseur Pharmco Code fournisseur 303WORLDDM55M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12807.56€
    12611.21€ / 208.2L
    Économisez 196.35€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026