Learn More
Azoture de benzyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392878 2 g 2g
11382878 10 g 10g
11372878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032635.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 622-79-7 | C7H7N3 | 133.154 g/mol
Benzyl azide is used in the synthesis of 1,2,3-triazole derivatives. It serves as a reagent used to introduce a PhCH2N group into a molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-79-7
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.154
Numéro MDL MFCD00013836
Clé InChI UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azidomethyl benzene, benzyl azide, benzylazide, benzene, azidomethyl, alpha-azidotoluene, toluene, .alpha.-azido, unii-hfd57z7j9j, .alpha.-azidotoluene, ccris 8029
CID PubChem 12152
Nom IUPAC azidométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=[N+]=[N-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl azide
Densité 1.0655
Point d’ébullition 82°C to 85°C (16 mm)
Point d’éclair 43°C (110°F)
Plage de pourcentage du dosage 94%
Indice de réfraction 1.5341
Quantité 2 g
Informations sur la solubilité Insoluble in waterMiscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 133.15
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl azide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl azide