Learn More
Benzylbenzoate, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382076 1000 g 1kg
11372076 250 g 250g
11392076 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11382076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03258.0B
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Benzyl benzoate is used as repellent for chiggers, ticks, and mosquitoes. It is an effective and inexpensive topical treatment for human scabies. It has vasodilating and spasmolytic effects and is present in many asthma and whooping cough drugs. It is also a dye carrier, solvent for cellulose derivatives, plasticizer, and fixative in the perfume industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’alcool, le chloroforme, l’éther, les huiles.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée, à l’écart des substances incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-51-4
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00003075
Clé InChI SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
CID PubChem 2345
ChEBI CHEBI:41237
Nom IUPAC Benzoate de benzyle
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl benzoate
Point de fusion 18°C to 20°C
Densité 1.112
Point d’ébullition 323°C to 324°C
Point d’éclair 147°C (296°F)
Formule linéaire C6H5CO2CH2C6H5
Indice de réfraction 1.568
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 2049280
Merck Index 14,1127
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,alcohol,chloroform,ether,oils.
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté ≥99%