Learn More
Benzylbenzoate, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
250mL
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607744 5 L Récipient en plastique 5L
10654752 250 mL Flacon en verre 250mL
10396210 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10607744 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105860051
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-51-4
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00003075
Clé InChI SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
CID PubChem 2345
ChEBI CHEBI:41237
Nom IUPAC Benzoate de benzyle
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl benzoate
Acidité 0.3mg KOH/g max.
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 18.0°C to 20.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1180g/mL
Point d’ébullition 323.0°C
Point d’éclair 147°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H5CO2CH2C6H5
Indice de réfraction 1.5670 to 1.5700
Quantité 5 L
Beilstein 09, 121
Merck Index 15, 1130
Gravité spécifique 1.118
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15.3mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether,insoluble in glycerol
Viscosité 10.9 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl benzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.