Learn More
Benzyl benzoate, MedChemExpress
Code produit 16438526
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16438526 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16438526 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0935
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl benzoate
Forme physique Liquid
CAS 120-51-4
Couleur Colorless
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H12O2
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Benzoic acid benzyl ester
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (235.58 mM)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 212.24
Poids de la formule 212.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research